产品名称
Millipore Express® SHC,Opticap® XL囊式, Opticap® XL 5, inlet connection diam. 1-1/2 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
物料
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
产品线
Opticap® XL 5
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore Express®
参数
≤13.3 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C ( in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
技术
sterile filtration: suitable
长度
21.6 cm (8.5 in.)
宽度
4.2 in.
纯化柱标称长度
5 in. (12.5 cm)
直径
10.7 cm (4.2 in.)
过滤面积
0.23 m2
入口接头直径
1-1/2 in.
入口至出口宽度
21.6 cm (8.5 in.)
出口接头直径
1-1/2 in.
杂质
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基质
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
泡点
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
配件
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
包装
其他说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:请参见《OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT胶囊用户指南》中的安装部分
- 储存说明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
在126 °C下进行3次60分钟的高压灭菌循环;非在线蒸汽灭菌
分析说明
经过灭菌和9.5L控制水冲洗后,样品呈现每USP<64>低于500 ppb TOC并且在25 °C下每USP<64>低于1.3 µS/cm。
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。