主要文件
JMWP01300
Millipore
Omnipore滤膜
greener alternative
Omnipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
别名:
PTFE膜滤器,孔径5.0 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品JMWP01300监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
PTFE membrane
plain filter
white filter
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore
Omnipore
sustainability
Greener Alternative Product
参数
130 °C max. temp.
直径
13 mm
过滤器直径
13 mm
厚度
85 μm
孔径
5.0 μm pore size
80 % porosity
环保替代产品分类
运输
ambient
相关类别
一般描述
我们的 Fluoropore® 滤膜是一种疏水性的聚四氟乙烯(PTFE)聚合物膜,与高密度聚乙烯支架粘合在一起,可以改善正常应用中过滤器的处理性能。Fluoropore 滤膜可提供广泛的化学相容性、高流速和一致性。 (请注意,包含“ FHUP”的目录号是非叠片的,或在没有衬垫的情况下生产的。)
我们的 Omnipore 滤膜是一种亲水性 PTFE 滤膜,可与所有溶剂、酸和碱性溶液相容。
特点 & 优势:
-生物和化学惰性
-高孔隙率产生高流速
-疏水和亲水 PTFE 品种可用于过滤水性和有机样品
应用:
-Fluoropore 滤膜:澄清酸、碱和溶剂;空气监测;过滤和排放气体;紫外光谱
- Omnipore 滤膜:过滤水溶液,澄清酸和碱性溶液
滤器类型:网式过滤器
过滤器编码:JMWP
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
应用
  • 水溶液过滤
  • 酸和碱溶液澄清
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MS 流动相过滤
  • 微塑料分析
法律信息
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany