主要文件
IPAKGARDH1
Milli-Q
IPAK Gard® 3/5 硬水预处理柱
For Milli-Q® IQ/IX 7003/05, Milli-Q® EQ 7008/16 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARH1.
别名:
IPAK Gard 03/05 硬水预处理包
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 CARTRIDGE
$1,490.00
$1,490.00
预计发货时间2025年6月25日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 CARTRIDGE
$1,490.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
$1,490.00
预计发货时间2025年6月25日详情
索取更多信息
质量水平
包装
units of 1
制造商/商品名称
Milli-Q®
储存条件
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
输入
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system, but with hardness (as CaCO3) 300 ppm)
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
运输
ambient
一般描述
IPAK Gard® 3/5 硬水预处理柱能有效去除硬水中的游离氯、胶体、颗粒和矿物质等水污染物,从而保护反渗透(RO)膜。
纯化技术包含去除游离氯的活性炭、防止结垢和沉淀的聚磷酸盐珠,以及去除微粒和胶体的折叠式过滤器。这种预处理柱可改善系统′性能并延长其使用寿命。
应用
  • 用于 Milli-Q® IQ/IX 7003/05 和 EQ 7008/16 系统。
  • 有效保护反渗透膜免受硬水中游离氯、胶体、微粒和矿物质的侵蚀。
  • 改善系统性能和使用寿命。
特点和优势
  • 折叠式过滤器可去除颗粒物和胶体,而活性炭块则可去除进水中的游离氯,从而确保反渗透膜性能长期良好。
  • 聚磷酸盐珠可防止结垢和沉淀。
  • e-Sure 标签采用 RFID 技术与系统相连,提供耗材状态实时监测、数据管理以及完整的可追溯性。
  • 配有排水盖来排除多余水并在纯化柱报废时减轻重量。
  • 63%的零件供应商通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律信息
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.