主要文件
HAWG047BW
S-Pak® 膜滤器
S-Pak®, filter 0.45 μm, filter diam. 47 mm, circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
别名:
MCE膜, 单包装MCE膜, 混合纤维素过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
价格与库存信息目前不能提供
材料
circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
agency
ISO 7704
無菌
sterile; ethylene oxide treated
製造商/商標名
S-Pak®
過濾器直徑
47 mm
孔徑
0.45 μm filter
應用
food and beverages
water monitoring
運輸包裝
ambient
一般說明
S-Pak® 膜过滤器为混合纤维素酯(MCE)材质,带有0.45μm 孔径,白色网格,47mm直径,独立包装并以蓝色纸张保护,防止滤膜接触外膜。 这种最先进的设计可以防止过滤器膜上的任何粘附物发生迁移。因此,确保滤膜测试区上没有疏水点(hydrophobic spot)。 MCE 滤膜根据本公司′的高标准生产,确保饮料和水应用中微生物的高效回收。
样品过滤后, S-Pak®膜与选定培养基一起温育,从而回收目标微生物。
應用
S-Pak®膜滤器用于食品和饮料行业的水、葡萄酒、啤酒、软饮料等测试样品的微生物过滤。此外,也可测试来自制药和其它适用行业的水样。
特點和優勢
  • 使用简单。
  • 无菌。
  • 独立包装。
  • 更高的回收率。
  • 无疏水点。
  • 无毒。
法律資訊
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany