主要文件
HATF10050
Millipore
Immobilon® MCE Membrane Filter
0.45 μm Pore Size, filter diam. 100 mm, hydrophilic
别名:
Immobilon®-NC转移膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品名称
MCE膜滤器,0.45 μm孔径, Immobilon®, filter diam. 100 mm, hydrophilic
物料
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
plain filter
white filter
质量水平
描述
100 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Immobilon®
Millipore
参数
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
技术
western blot: suitable
直径
100 mm
过滤器直径
100 mm
厚度
150 μm
颜色
white
折射率
n/D 1.51
基质
Immobilon®
孔径
0.45 μm pore size
79 % porosity
容量
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
泡点
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
相容性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
检测方法
colorimetric
fluorometric
radioactive
运输
ambient
一般描述
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
-具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
-可与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法相容
主要结合机制:静电,疏水
滤器编码:HATF
应用
  • 生物溶液
  • 细胞接触
  • 需要无表面活性剂表面的小体积
  • 废水中病毒样颗粒的分离
  • 微塑料分析级水
  • 核酸结合,包括eDNA
法律信息
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3