主要文件
HABP02500
Millipore
MCE膜滤器,0.45 μm孔径
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
别名:
MF-Millipore 膜滤器,0.45 µm 孔径
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
孔徑:
0.45 μm pore size
79 % porosity
材料:
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
特點:
hydrophilic
過濾器直徑:
25 mm
厚度:
150 μm
無菌:
non-sterile
产品HABP02500监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
材料
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
品質等級
描述
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
Millipore
參數
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
25 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
2.5%
顏色
black
基質
MF-Millipore
孔徑
0.45 μm pore size
79 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
起泡點
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • 荧光细菌学测定
  • 颗粒监测
  • 生物测定
  • 颗粒监测
  • 微塑料分析级水
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3