文件
GVWP07625
Millipore
Durapore®膜滤器, 0.22 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
NACRES:
NB.24
材料
white PVDF filter
品質等級
特點
hydrophilic
包裝
pack of 25 filter
製造商/商標名
Durapore®
過濾器直徑
76 μm × 125 μm
孔徑
0.22 μm pore size
儲存溫度
room temp
應用
无菌过滤生物溶液
其他說明
使用说明
  • 生物体截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。为了选择性地截留较大的生物污染物,可使用孔径0.45μ m(或更大)的膜进行液体过滤来捕获并支持微生物的生长,以便进行随后的培养和分析。
  • 储存声明:在干燥处储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.