主要文件
GVWP06225
Millipore
Durapore .22um WH PL 63.5MM 25/PK
Durapore®, filter diam. 63.5 mm, hydrophilic
别名:
PVDF 膜过滤器,孔径0.22 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
NACRES:
NB.24
产品GVWP06225监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
PVDF membrane
plain filter
质量水平
无菌性
non-sterile
质量
(MQ400)
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Durapore®
Millipore
参数
1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
过滤器直径
63.5 mm
膜厚度
125 mm
折射率
n/D 1.42
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm
70 %
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
无菌过滤生物溶液
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 µm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可使用孔径0.45µ m(或更大)的膜进行液体过滤来捕获并支持微生物的生长,以便进行随后的培养和分析。
  • 储存申明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany