主要文件
GVHP02500
Millipore
Durapore®膜滤器, 0.22 µm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
别名:
PVDF 膜过滤器,孔径0.22 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品GVHP02500监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
PVDF membrane
plain filter
white filter
质量水平
无菌性
non-sterile
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Durapore®
Millipore
参数
≥16 mL/min-cm2 air flow rate ((Gurley))
>1 mL/min-cm2 water flow rate (at 25 inches Hg withmethanol prewet)
85 °C max. temp.
直径
25 mm
过滤器直径
25 mm
厚度
125 μm , typical
重量萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm pore size
≥65 % porosity
容量
150 μg/cm2
泡点
≥18 psi (1.24 bar), air with methanol
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Durapore®滤膜流量和吞吐量大,溶出物少,化学相容性广泛。亲水性Durapore膜相对于尼龙、硝酸纤维素或PTFE膜所结合的蛋白要少得多。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性都是)来满足您的应用需要
- Durapore膜滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
过滤器类型:筛网过滤器
过滤器编码:GVHP
应用
  • 空气除菌
  • 气体除菌
  • 溶剂过滤
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
  • 储存申明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
了解膜滤器和膜选择注意事项,包括化学相容性、孔径和 MWCO、结合和光学特性,以及用于蛋白质和小分子分析物样品制备、HPLC、LC-MS 和其他分析的可萃取物。
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.