Key Documents
GG-1L-BK
Millipore
抗D抗体(克隆号RUM-1),血型鉴定试剂
BIOSCOT Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
抗體表格
unpurified
無性繁殖
RUM-1, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 L
製造商/商標名
BIOSCOT
濃度
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
6.6-7.0
同型
IgM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
适合患者和新生儿检验,不检测DVI红细胞。含0.1%(w/v)叠氮钠通过0.22μm终端过滤器过滤保质期:36个月(从过滤日期起算)成品符合欧盟体外诊断指令附录IV(Annex IV of the EU IVD directive)要求,支持CE注册。仅供体外研究使用
應用
大瓶装
用于试管法、玻片法、微量板法、凝胶微柱法
法律資訊
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1