包装
pack of 1 roll
质量水平
制造商/商品名称
SureWick®
长度
50 m (164 ft)
宽度
8 mm
filter W × L
8 mm × 50 m
槽宽度
0.8 cm
运输
ambient
一般描述
SureWick® 垫片材料经过优化,可用于 需要良好的一致性和卓越性能的快速诊断侧向流动测试。SureWick®玻璃 纤维结合物/诊断垫可用于释放检测试剂 并有助于样品流动并穿过侧流 膜。这种垫片包含一卷8mm x 50m的玻璃纤维诊断 垫(GFDX)材料。
应用
SureWick® 垫片材料经过优化,可用作侧向流动测试应用 中样品、偶联物或吸附剂的垫片,这些测试应用包括传染病 测试(新冠肺炎、艾滋病毒、流感、疟疾、性传播疾病等)以及女性 健康、生物标志物检测、滥用药物检测、药物开发、 环境检测、农业应用、食品安全、产品 质量检测与动物健康。
特点和优势
- SureWick®玻璃纤维垫可提取物含量低,一致性高。
- 它们带来了可靠、可预测的样品流动和试剂运输。
- 它们具有一致的厚度、床体积和表面质量。
- 快速交货和交付周期。
- 卓越的技术支持
法律信息
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 1B Inhalation
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1