主要文件
746738
Sigma-Aldrich
六氟磷酸锂 溶液
greener alternative
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EC/EMC=50/50 (v/v), battery grade
别名:
1.0 MLiPF 6 EC/EMC = 50/50 (v/v), 1.0M LiPF6 EC/MEC = 50/50 (v/v), Powerlyte, 六氟磷酸锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiPF6
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
battery grade
质量水平
表单
solution
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
浓度
(1.0 M LiPF6 in EC/EMC)
杂质
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
颜色
APHA: <50
沸点
100 °C
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
痕量阳离子
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
应用
battery manufacturing
环保替代产品分类
SMILES字符串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
溶于碳酸亚乙酯和碳酸甲乙酯中的六氟磷酸锂溶液是一类可用于制造锂离子电池的电解质溶液。锂离子电池由具有充放电循环的阳极、阴极和电解液组成。这些材料能形成更环保的可持续性电能储存电池。
应用
LiPF6 EC / DMC是一种使用广泛的电解质,在溶剂中具有热稳定性。它也可以用于制造锂离子电池。
液体电解质溶液是锂离子电池正极和负极之间锂离子的载体。因此,高纯度和电池级电解质溶液对锂离子电池性能至关重要。最常见的锂盐电解质来源于锂盐溶液,如溶于非水溶剂的 LiPF 6 ,例如烷基碳酸酯或溶剂混合物。电解质溶液的选择取决于操作条件,如温度和电解液中电极材料的性质。电解质溶液的性能可进一步用适当的添加剂改性。
即用型电解质溶液有不同的溶剂混合物可供选择,可支持多种锂离子电池应用。这些溶液具有高纯度和电池级,因此也适合作为 LIB 研究的标准品。可通过混合电解质溶液或混合适当的添加剂来制备定制制剂。
其他说明
操作说明:
  • 请勿与玻璃设备配合使用
  • 所有工作都应在干燥空气下快速完成,以防止电解质的吸水和溶剂蒸发。
法律信息
MU Ionic Solutions Corp公司产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
靶器官
Bone,Teeth, Kidney
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
86.0 °F
闪点(°C)
30 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lex-Balducci, A.;
Lithium-Ion Batteries, 147-147 (2012)
Thermal stability of LiPF6 salt and Li-ion battery electrolytes containing LiPF6
Yang H, et al.
Journal of Power Sources, 161(1), 573-579 (2006)
A low-temperature electrolyte for lithium and lithium-ion batteries
Plichta EJ and Behl WK
Journal of Power Sources, 88(2), 192-196 (2000)
Preparation and characterization of lithium hexafluorophosphate for lithium-ion battery electrolyte
Liu J, et al.
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(2), 344-348 (2010)
Lucht, B. L.;
Energy Production and Storage, 333-333 (2010)
商品
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
查看所有结果