主要文件
GF164
Sigma-Aldrich
人重组ANG-1蛋白
The Ang-1 protein & Ang-2 protein are secreted ligands which bind with similar affinity to Tie2, a receptor tyrosine kinase with immunoglobulin & epidermal growth factor homology domains expressed on endothelial & early hematopoietic cells.
别名:
ANG1, Angiopoietin1, Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, PPARG angiopoietin related protein, angiopoietin-like 4, angiopoietin-like 4 protein, angiopoietin-related protein 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
杂质
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt登记号
运输
dry ice
一般描述
产品来源:HeLa细胞
血管生成素1(Ang1)和Ang2(Ang2)是两个密切相关的分泌性配体,它们与Tie2
(一种具有免疫球蛋白和表皮生长因子同源结构域的受体酪氨酸激酶)以相似的亲和力结合,主要表达于内皮细胞和早期造血细胞。Tie2和血管生成素已显示在胚胎发生性血管生成和维持成年脉管系统的完整性中起关键作用。Ang-1/Tie-2信号似乎受血管生成素2(Ang-2)的调节,Ang-2是Tie-2的天然拮抗剂,可通过内部自分泌环机制发挥作用。除了通过抑制粘连和炎症分子的表达来抑制内皮细胞的活化外,Ang-1还可以提高内皮细胞的存活和毛细血管的形态发生,并减轻毛细血管通透性。因此,Ang-1有可能成为治疗各种内皮疾病(包括几种严重的人类肺部疾病)的有效治疗剂。重组人ANG-1来源于HeLa细胞,是一个C末端组氨酸标记的糖蛋白,在还原条件下通过SDS-PAGE显示其迁移的表观分子量为60.0–70.0 kDa。测序分析显示N端序列从498个氨基酸前体蛋白的Ser-20和Asp-70开始。
特异性
交叉反应
应用
研究子类别
生长因子 & 受体
研究类别
干细胞研究
质量
生物活性测定:通过其诱导人脐静脉内皮细胞(HUVEC)粘连的能力来确定。
外形
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
储存及稳定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3