主要文件
GC0004
Supelco
Trifluoroacetic acid solution
10%
别名:
TFA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3COOH
CAS号:
分子量:
114.02
Beilstein:
5446934
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
三氟乙酸 溶液, 0.1%
质量水平
表单
liquid
保质期
18 mo. (from manufacture date)
组成
Trifluoroacetic acid, 0.095-0.105 % (v/v)
颜色
APHA: ≤10
运输
ambient
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Expiration date18 months from mfg date% V/ V Trifluoroacetic acid0.095-0.105 % V/VColor (APHA)10APHA maxFormClear liquidpH at 25°CTo be recorded
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg