主要文件
FX0235
Supelco
Ferric Sulfate, Hydrate
GR
别名:
Ferric Sulfate, Hydrate, Iron(III) Sulfate, Hydrate, Ferric Persulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe2(SO4)3 · xH2O
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
EC索引号:
233-072-9
价格与库存信息目前不能提供
等级
for analytical purposes
质量水平
方案
≥72.0% (Fe2(SO4)3 basis)
表单
powder
杂质
≤0.02% Insoluble matter
≤0.1% Substances not precipitated by ammonium hydroxide
颜色
slight yellow
pH值(酸碱度)
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
480 °C (decomposition)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.01%
nitrate (NO3-): ≤0.02%
痕量阳离子
Cu: ≤0.005%
Fe2+: ≤0.02%
Zn: ≤0.02%
运输
ambient
储存温度
room temp
InChI
1S/2Fe.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI key
VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
应用
GR
分析说明
Assay [as Fe2(SO4)3]: 72.0% min
Chloride (Cl): 0.01% max
Color: Slight yellow
Copper (Cu): 0.005% max
Ferrous iron (Fe++): 0.02% max
Insoluble matter: 0.02% max
Nitrate (NO3): 0.02% max
Substances not precipitated by ammonium hydroxide: 0.10% max
Zinc (Zn): 0.02% max
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1