主要文件
FALP09050
Millipore
PTFE 膜过滤器,孔径1.0 μm
Fluoropore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
别名:
Fluoropore®薄膜过滤器
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 FILTERS
$1,450.00
$1,450.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
50 FILTERS
$1,450.00
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
$1,450.00
请联系客服了解存货情况
物料
PTFE membrane
plain filter
white filter
无菌性
non-sterile
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Fluoropore®
Millipore
参数
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
直径
90 mm
过滤器直径
90 mm
厚度
≥100 μm
重量萃取物
≤0.5%
基质
Fluoropore®
孔径
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
泡点
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Fluoropore®膜由聚四氟乙烯(PTFE)组成,具有疏水性。PTFE粘接在高密度聚乙烯支架上,以改善过滤应用。Fluoropore膜过滤器可用于空气监测、过滤、排气、紫外(UV)光谱以及酸碱和溶剂的澄清。
应用
  • 澄清酸、碱和溶剂
  • 气体过滤或通气
  • 紫外光谱
  • 颗粒监测
  • PLC、UPLC、LC-MS/MS 流动相过滤
  • 微塑料分析
特点和优势
  • Fluoropore®膜一致性好,化学兼容性广。
  • 生物和化学惰性。
  • 高孔隙率产生高流速。
  • 可用于过滤水性和有机样品。
法律信息
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
W Kenneth Ward et al.
Biomaterials, 23(21), 4185-4192 (2002-08-27)
We addressed the effect of implant thickness, implant porosity, and polyurethane (PU) chemistry on angiogenesis and on the foreign body response in rats. The following materials were implanted subcutaneously for 7 weeks then excised for histologic analysis: a solid PU;