文件
EX0285
Supelco
Ethanol (denatured)
anhydrous
别名:
Alcohol, Denatured
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6O
CAS号:
分子量:
46.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
product name
Ethyl Alcohol, anhydrous, denatured
品質等級
形狀
liquid
成份
ethanol, 92-94%
ethyl acetate, 1-2%
methanol, 3-5%
雜質
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.5% Water (H2O)
顏色
APHA: ≤20
轉變溫度
flash point 11 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
anhydrous, denatured
外觀
100 volumes SD Alcohol #1 (1 volume Ethyl Acetate, 1 volume Hydrocarbon solvent, 1 volume MIBK)
分析報告
Acidity (as acetic acid)0.005% maxAssay (Ethanol)92-94%Assay (Ethyl acetate)1-2%Assay (Methanol)3-5%Color (APHA)20 maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardNonvolatile residue0.0025% maxSpecific Gravity at 20/20°C0.789-0.793Water (H2O)0.5% max
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C