主要文件
EX0275
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3C
200 Proof
别名:
ethyl alcohol
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352108
质量水平
表单
liquid
浓度
200 proof in alcohol (denatured)
转变温度
flash point 13 °C
运输
ambient
储存温度
room temp
应用
200 Proof
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F - closed cup
闪点(°C)
13 °C - closed cup