主要文件
ES022
Millipore
TMB/E超灵敏蓝色辣根过氧化物酶底物(可溶性)
100 ml TMB/E Ultra Sensitive, Blue, Horseradish Peroxidase Substrate (soluble) for ELISA & Immunohistochemistry.
别名:
HRP substrate, TMB
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
λmax
450 nm
運輸包裝
wet ice
一般說明
TMB(3,3′,5,5′-四甲基联苯胺)已被证明是HRP测定的安全敏感底物。最初,在HRP和过氧化氢存在下,形成单电子氧化产物。该化合物是阳离子自由基,呈蓝色,吸附最大值为653 nm。与HRP/H2O2进一步反应或用酸酸化自由基会产生二亚胺末端氧化产物,该产物在450 nm处吸附光。自由基(E653nm=3.9 x 104 mol-1 cm-1)和二亚胺(E450nm=5.9 x 104 mol-1 cm-1)的消光系数为HRP和HRP标记探针的测定提供了非常灵敏的系统。ES022是一种单组分试剂,在室温下稳定,对正常实验室光不敏感。对TMB和过氧化氢浓度进行了优化,并与通常用于免疫学分析的HRP浓度产生线性响应。
應用
方法概要:
分析物与固相结合并与HRP标记探针反应完成后,加入ES022。TMB的氧化产生蓝色反应产物,该产物在650 nm处测量。可以记录作为时间函数的颜色形成,或者在固定间隔后用氟化钠终止反应。通过添加酸将蓝色自由基转化为二亚胺,可以提高灵敏度。立即在450 nm处测量产生的黄色。
样品程序:
1. 完成全部与抗体,探针,HRP标记的试剂一起的所需培养。
2. 用含0.1%吐温-20的PBS或Tris缓冲盐水清洗平板至少4次。
3. 最后一次洗涤后,振摇并吸干平板孔中的全部残留缓冲液。
4. 将0.1 mL ES022(TMBE溶液)加入至适当的孔中并培养5-30分钟。
注意:反应时间将取决于HRP探针的活性。如果颜色变色太快,则零级动力学将不占优势。可能需要稀释探针,抗体或HRP标记的试剂。
5. 该反应可以作为动力学分析的时间函数进行监测,或者用0.1 mL 0.3 mol/L硫酸或0.1%氟化钠终止反应,并在450 nm下读取。
6. 如果该程序需要转化为黄色二亚胺,则加入0.1 mL上述试剂部分中所述的任何一种酸,并在5分钟内记录吸光度。
时间,试剂体积和温度的变化需要用户进行标准化。
外觀
提供的试剂:
含有TMB,2.08 μMol L(-1)和过氧化氢的液体溶液,柠檬酸缓冲液(pH值3.3)。还含有无毒的专有稳定剂。
所需物料:终止反应所需的试剂,但未提供用于终止反应和保存蓝色色原的
0.3 Mol L硫酸。
注意:试剂级水必须含有少于10(-7)mol/L的铁或铜盐,否则未反应的TMB将非酶促转化为二亚胺。
色码:黄色
儲存和穩定性
在室温下可储存最长六个月。在2-8°C下可长期储存达12个月。避免暴露在阳光直射下。如果溶液为蓝色或浑浊,则丢弃。
使用前加热至室温。
提供的试剂: 含有TMB,2.08 mMol L(-1)和过氧化氢的液体溶液,柠檬酸缓冲液(pH值3.3)。还含有无毒的专有稳定剂。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1