文件
DX0837
Supelco
二氯甲烷
OmniSolv® HR-GC
别名:
亚甲基氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH2Cl2
CAS号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
200-838-9
蒸汽密度
2.9 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
1223 °F
expl. lim.
22 %
技術
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
蒸發殘留物
≤1 ppm
顏色
APHA: ≤5
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
OmniSolv® HR-GC
Stabilized with an alkene.
分析報告
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.9% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)2ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)20ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)1µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)10µg/L maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue1ppm maxFree halogensPasses testTitrable acid0.2µeq/g maxWater (H2O)0.01% max
Evaporation Number: 1.9
法律資訊
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash