主要文件
DX0030
Supelco
Decane
别名:
Decane, extraction
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8CH3
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
EC索引号:
204-686-4
方案:
≥98% (GC)
沸点:
174 °C/1013 mbar
蒸汽压:
1 hPa ( 16 °C)
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
1 hPa ( 16 °C)
质量水平
方案
≥98% (GC)
表单
liquid
颜色
APHA: ≤10
沸点
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
转变温度
flash point 51 °C
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
114.8 °F - closed cup
闪点(°C)
46.0 °C - closed cup