产品名称
Clarisolve 20 µm 实验室级深层过滤器,0.014 m2 (0.15 ft2), High-density cell cultures
物料
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
质量水平
制造商/商品名称
Clarisolve®
参数
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
高度
14 cm (5.3 in.)
长度
22 cm (8.5 in.)
宽度
7.4 cm (2.9 in.)
过滤面积
0.014 m2
杂质
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
总有机碳(TOC)残留量
1.4-2.1 μg/L
输入
sample type liquid
电导率
0.80 – 1.59 μS/cm
运输
ambient
一般描述
产品的水电导率;高压灭菌后(1个周期,123 °C,60分钟 ),以600 LMH的流量冲洗纯水,冲洗10分钟。冲洗过程中,每2分钟抽取滤液样品并测试其电导率。
应用
高密度细胞培养
产品规格
过滤器级别:20MS
制备说明
灭菌方法
在2次123 °C,60分钟高压灭菌循环后仍保持完整性。
在2次123 °C,60分钟高压灭菌循环后仍保持完整性。
分析说明
总有机碳(TOC)残留量:高压灭菌后(1个周期,123 °C,60分钟 ),以600 LMH的流量冲洗纯水,冲洗10分钟。冲洗结束时,抽取样品以获得TOC典型值。
法律信息
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg