主要文件
CRK3F3P06
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 0.3 µm Code F Extended
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
物料
polypropylene
silicone seal
描述
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
无菌性
(Do not autoclave)
特点
hydrophilic
参数
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
纯化柱标称长度
30 in. (75 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
杂质
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
孔径
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm
柱代码
Code F (double open end w/flat gaskets)
分析说明
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥15 L
≤50 mg after 24-h soak in water