特點
Guarantee water quality; Virgin ion-exchange resins for ion removal; Ensure compliance with system specifications
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Q-Gard®
技術
ion chromatography: suitable
相容性
for use with AFS®
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Q-Gard® A滤芯是一种带有原始离子交换树脂的抛光滤芯,可与AFS® 8/16、AFS® 8D/16D和AFS® Essential系统配合使用。该滤芯用于以精心选择的纯化介质产生高电阻率的水。
應用
Q-Gard® A滤芯用于去除低于痕量水平的离子污染物,以匹配您应用所需的水质。
特點和優勢
- 保证水质。
- 确保符合系统规格。
- 采用离子交换技术进行水净化。
- 用于安全和自动包参数存档的e-Sure标签RFID技术。
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany