主要文件
CN5073001
Millipore
PP PLEAT CART 5.0UM 30" C-7
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
polypropylene
孔徑
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
柱代碼
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
一般說明
Device Configuration: Cartridge