主要文件
CDRC4050HG
Milli-Q
反渗透滤芯
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 144L/h at 1 bar, For water purification with Elix® Gulfstream systems
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
包装
pkg of 1 unit
参数
2.4 L/min flow rate at 1 bar
电阻率
>10.0 MΩ-cm (at 25 °C)
杂质
<10 cfu/mL Bacteria
总有机碳(TOC)残留量
<500 ppb
孔径
<0.22 μm pore size
电导率
<0.1 μS/cm
相容性
for use with Elix® Gulfstream
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
反渗透膜可清除95%-99%的污染物,包括离子、微粒、细菌和有机分子。
应用
适用于Elix® Gulfstream系统
法律信息
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany