主要文件
CC105
Sigma-Aldrich
人整合素α5β1蛋白,Triton X-100处方
别名:
VLA-5
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μG
$639.00
50 μG
$950.00
$639.00
预计发货时间2025年3月19日详情
选择尺寸
变更视图
25 μG
$639.00
50 μG
$950.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
$639.00
预计发货时间2025年3月19日详情
生物源
human
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
雜質
CONTAMINANT(S)
none detected
NCBI登錄號
UniProt登錄號
基因資訊
human ... ITGA5(3678)
一般說明
产品来源:人的平滑肌和胎盘组织。
在非变性条件下通过亲和层析在纤连蛋白-琼脂糖上从平滑肌和胎盘组织中纯化的整联蛋白a5/b1(Belkin,1990)。
在非还原条件下,在银染的7.5%
聚丙烯酰胺凝胶中可以看到对应于a5(145 kD)和β1(120 kD)亚基的两个主要蛋白带。 在210 kD处对应于β1亚基二硫键二聚体的次要蛋白带,在电泳过程中形成并在还原后消失。
應用
电泳和免疫印迹控制。由于整联蛋白亚基中存在还原敏感位点,因此建议在非还原条件下运行凝胶以获得最佳结果。在非还原条件下,α5亚基将在155 kDa处迁移,而β1亚基将在110 kDa处迁移。
功能:含有整联蛋白α5/β1的脂质体以RGD依赖性方式粘附于涂有纤维连接蛋白的表面。
外觀
在含有0.2%Triton X-100的20 mM Tris-HCl,pH值7.5、150 mM NaCl,2 mM MgCl2中纯化的蛋白。无防腐剂。已对封闭的纯化人蛋白(整联蛋白α5β1)的源材料进行了HIV、丙型肝炎病毒和HBsAg抗体检测,经批准的检测结果为阴性。
儲存和穩定性
将未稀释的等分试样保存在-70°C下。应避免反复冻/融循环。
分析報告
在5-15%聚丙烯酰胺平板凝胶上进行的15 mg的非还原SDS-PAGE和考马斯染色仅在110 kDa(β1亚基)和155 kDa(α5亚基)处显示两个主要条带。在205 kDa处的弱条带是由于b1亚基的二聚化(Belkin et al.,1996)
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2