主要文件
CBL191
Sigma-Aldrich
抗补体C3a抗体,克隆H13
clone H13, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
H13, monoclonal
种属反应性
guinea pig, rabbit, human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2b
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
基因信息
human ... C3(718)
特异性
该抗体识别补体C3α链上的表位(蛋白质印迹法)。该抗体抑制C3a的过敏性功能:C3a在体外诱导血小板释放血清素的能力受到抑制;类似地,C3a与抗体的治疗在体内抑制C3a诱导的皮肤反应。该抗体与C3b片段的抗体结合,是区分普遍存在或非特异性结合的天然C3与生物活性C3片段的极佳对照。未激活的C3仍具有C3a决定簇,而激活的C3(C3b,C3d)为C3a阴性。 因此,它可用于免疫病理学测定(活检中C3沉积的证明)和C3a测定。
免疫原
人补体成分C3
应用
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
经验证,该抗补体C3a抗体,克隆H13可用于ELISA、IH、WB检测补体C3a。
外形
形式:纯化
蛋白A纯化免疫球蛋白从含有0.5%BSA和0.09%叠氮化钠的PBS,pH值7.4冻干。 用1 mL去离子水复溶。
储存及稳定性
自接收之日起,在2°-8°C可最多保存12个月。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
Momar Ndao et al.
Journal of clinical microbiology, 48(4), 1139-1149 (2010-01-15)
More than 10 million people are thought to be infected with Trypanosoma cruzi, primarily in the Americas. The clinical manifestations of Chagas' disease (CD) are variable, but most subjects remain asymptomatic for decades. Only 15 to 30% eventually develop terminal
Quantitation of the anaphylatoxin C3a in the presence of C3 by a novel sandwich ELISA using monoclonal antibody to a C3a neoepitope.
Zilow, G, et al.
Journal of Immunological Methods, 121, 261-268 (1989)