文件
CB1030
Sigma-Aldrich
Anti-INHBA Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
别名:
Anti-InhibinβA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
liquid
不包含
preservative
物種活性
mouse, human
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... INHBA(3624)
一般說明
This Anti-INHBA Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of INHBA.
免疫原
Full-length human INHBA (aa 1-426)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
分析報告
Positive Control
Mouse liver