文件
AX1385
Supelco
硫酸铵
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
硫铵石
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2SO4
CAS号:
分子量:
132.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
231-984-1
agency
meets USP/NF
品質等級
蒸汽壓力
<1 Pa ( 25 °C)
化驗
≥99.0%
形狀
crystals
雜質
≤0.005% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.005%
顏色
white
pH值
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解度
754-764 g/L
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Assay99.0% minChloride (Cl)5ppm maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxNitrate (NO3)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxResidue after ignition0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-6.0
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1