文件
AR002
Sigma-Aldrich
弗氏′不完全佐剂
别名:
Freund′s Adjuvant, Incomplete Freund′s Adjuvant
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
形狀
liquid
品質等級
製造商/商標名
Chemicon®
運輸包裝
wet ice
應用
研究类别
全部
组成:
85% Drakeol 6VR(矿物油)
15%二缩甘露醇单油酸酯(Arlacel A)
儲存和穩定性
可在2-8°C保存长达12个月。
注意: 该物料来自美国,供体动物在采血时无可见疾病。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
E U Sumer et al.
Osteoarthritis and cartilage, 15(2), 212-221 (2006-09-26)
Aggrecan is the major proteoglycan in articular cartilage and is known to be degraded by various proteases, including matrix metalloproteinases (MMPs). The present study was undertaken to develop immunoassays detecting aggrecan and its fragments generated by MMP and non-MMP-mediated proteolysis.