物料
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agency
suitable for ISO 21675 2019
描述
1.2 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore
参数
1.2 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
直径
47 mm
过滤器直径
47 mm
厚度
240 μm
重量萃取物
300%
孔径
1.2 μm pore size
90 % porosity
应用
PFAS testing
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 去除细小颗粒和微生物
- 测定总悬浮固体
- 过滤蛋白或核酸TCA沉淀物
- 收集细胞和微生物
- 微塑料分析级水
- 微塑料分析
特点和优势
- 不含粘合剂的玻璃纤维过滤器在加热至500 °C时仍保持其结构完整性。
- 适用于热气过滤和重量分析。
- 与APFA型过滤器相比,在去除细小颗粒和微生物方面具有更高的截留率。
- 能够测定饮用水中的总悬浮固体。
- 适用于过滤蛋白或核酸三氯乙酸(TCA)沉淀物以及收集细胞和微生物。
其他说明
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:一般实验室过滤
- 预期用途:截留或去除生物污染物
- 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
- 储存申明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
Rubén Reif et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 13(1), 137-144 (2010-11-09)
The occurrence and fate of eight pharmaceutical and personal care products (PPCPs) during sewage treatment has been studied in a pilot-scale treatment plant, comprising a primary settler (2.85 m(3)), an aeration tank (1.845 m(3)) and a secondary clarifier (0.5 m(3))
Characterization of membrane fouling in a microfiltration ceramic membrane system treating secondary effluent
Zhu H, et al
Desalination, 284 (2012)
商品
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.