生物来源
goat
质量水平
偶联物
peroxidase conjugate
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
抗体分子通常包含与一对重链共价结合的两条免疫球蛋白轻链。免疫球蛋白轻链有两种类型,用希腊字母κ和λ表示。κ和λ轻链的长度约为250个氨基酸,平均质量约为25 kDa。在免疫球蛋白群体中发现的κ与λ的比例因物种而异。
特异性
与人λ轻链反应。可吸收带有κ轻链的人骨髓瘤蛋白。
如ELISA和流式细胞仪所示,该抗体与人λ轻链反应。
免疫原
从用具有λ轻链的人骨髓瘤蛋白超免疫的山羊的合并抗血清中制备。
表位:Ig λ轻链
应用
ELISA:1:4,000-1:8,000。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
山羊抗人Igλ链抗体,HRP偶联物可检测人Igλ链水平&已发表&经验证可用于ELISA。
研究子类别
片段特异性二抗
片段特异性二抗
研究类别
二抗&对照抗体
二抗&对照抗体
外形
亲和色谱法
通过亲和色谱法对与琼脂糖共价连接的λ轻链的合并人Igs进行纯化。液体溶于50%甘油/50%PBS,pH值7.4。
储存及稳定性
从收到之日起,在2°-8°C无菌条件下冷藏保存12个月。对于长期存储,请分装并存储在-20°C下。应避免反复冻/融循环。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Siqi Gong et al.
Antibodies (Basel, Switzerland), 11(2) (2022-06-02)
When constructing isogenic recombinant IgM-IgG pairs, we discovered that μ heavy chains strongly prefer partnering with λ light chains for optimal IgM expression in transiently cotransfected Expi293 cells. When μ chains were paired with κ light chains, IgM yields were
Jessica N Peel et al.
The Journal of clinical investigation, 134(8) (2024-03-12)
BACKGROUNDWeakly virulent environmental mycobacteria (EM) can cause severe disease in HLA-DRB1*15:02 or 16:02 adults harboring neutralizing anti-IFN-γ autoantibodies (nAIGAs). The overall prevalence of nAIGAs in the general population is unknown, as are the penetrance of nAIGAs in HLA-DRB1*15:02 or 16:02