材料
cellulose fiber
plain filter
white filter
描述
13 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore′s monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
過濾器直徑
13 mm
厚度
0.031-0.039 in.
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
过滤器类型:深层过滤器
过滤器编码:AP10
應用
- 空气监测
- 环境监测
- 气溶胶污染监测
- 在高压和快速流动条件下保护膜过滤器