主要文件
AG938
Sigma-Aldrich
突触核蛋白,α,重组人
别名:
α突触核蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物源
human
品質等級
化驗
>95% (gel scan and mass spectrometry)
形狀
solid
儲存期限
12 mo.
製造商/商標名
Chemicon®
溶解度
water: slightly soluble
適合性
suitable for molecular biology
UniProt登錄號
基因資訊
human ... SNCA(6622)
一般說明
研究领域:神经科学
α-突触核蛋白,是突触核蛋白家族成员,生理条件下位于突触前终末。具有三部分重要结构域:氨基末端,含载脂蛋白脂结合基序,易形成两亲性螺旋。中央区域是非-Aβ成分(NAC),含有疏水结构域,易形成β-折叠结构。羧基末端带有大量负电荷,为无序结构。在生理条件下,α-突触核蛋白等突触核蛋白家族成员主要都属于神经元蛋白。[1][2]
應用
人重组突触核蛋白α已用于:
  • 制备α-突触核蛋白纤维,以获得针对淀粉样蛋白成像异常(ARIA)风险的SAR228810抗体。[3]
  • 研究负责引起家族帕金森病表型的异天冬氨酸蛋白损伤的形成。[4]
  • 研究其与铁和铜的相互作用,以便了解它们在蛋白病中的作用。[5]
生化/生理作用
突触核蛋白α是路易小体的主要成分,是帕金森病、路易体痴呆(DLB)和多系统萎缩(MSA)等突触核蛋白病变的病理标志。αS聚集体沉积是所有这些疾病的明确特征。[6]
外觀
从TBS中冻干。以1mg/mL的浓度重悬于水中。
儲存和穩定性
在接收之日起,将冻干物料在-20ºC下保存长达12个月。复溶后,以未稀释的等分试样在-20ºC至-70ºC下保存长达2周。避免冻融循环,以避免聚集。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Molecular ageing of alpha- and Beta-synucleins: protein damage and repair mechanisms
Vigneswara V, et al.
PLoS ONE, 8(4), e61442-e61442 (2013)
SAR228810: an antibody for protofibrillar amyloid ? peptide designed to reduce the risk of amyloid-related imaging abnormalities (ARIA)
Pradier L, et al.
Alzheimer's Research & Therapy, 10(1), 117-117 (2018)
Alpha-synuclein structure and Parkinson?s disease ? lessons and emerging principles
Meade RM, et al.
Mol. Neurodegener., 14 (2019)
The many faces of ?-synuclein: from structure and toxicity to therapeutic target
Lashuel HA, et al.
Nature Reviews. Neuroscience, 14, 38-48 (2013)
Emerging Approaches to Investigate the Influence of Transition Metals in the Proteinopathies
Lermyte F, et al.
Cells, 8(10), 1231-1231 (2019)