文件
ACR5000NT
Millipore
Ni-NTA 试剂盒
suitable for protein purification
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NA.56
產品線
Amicon®
技術
protein purification: suitable (His-tagged proteins)
運輸包裝
wet ice
一般說明
与Amicon Pro 亲和浓缩配合使用:3 ml His 结合 Ni-NTA 树脂、25ml 结合缓冲液(4X)、25 ml 洗涤缓冲液(4X)、5ml 洗脱缓冲液(4X)
用于 His 标签蛋白纯化的 Ni-NTA 试剂盒。
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
95.9 °F
閃點(°C)
35.5 °C
访问文档库
商品
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
Amicon Pro 让蛋白纯化更简单。此系统可提供一致的样品制备,可实现更可靠的蛋白回收率、同时保证纯度、简化数据生成。