主要文件
ABS82
Sigma-Aldrich
抗-VEGF抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor, Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor isoform VEGF
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品ABS82监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
mouse, rat, human
种属反应性(根据同源性预测)
primate (based on 100% sequence homology)
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... VEGFA(7422)
一般描述
VEGF(血管内皮生长因子,VEGFA,VEGF-A)是一种二聚配体,是最有效的血管生成促分裂原之一。VEGF由暴露于缺氧的肿瘤细胞和其他细胞分泌。VEGF是血管内皮细胞高度特异性的促分裂原。由于单个VEGF基因的选择性剪接,产生了七个VEGF亚型(a,b,c,d,e,f,g)。最常研究的亚型是VEGF121,VEGF165和VEGF189(分别为f,d和b)。全部七种亚型在分子质量和生物学特性(例如与细胞表面硫酸乙酰肝素蛋白多糖结合的能力)方面有所不同。VEGF的表达增强,并由响应缺氧的肿瘤细胞,活化的癌基因和多种细胞因子分泌。VEGF诱导血管生成以及血管通透性,并在调节血管发生中起着核心作用。VEGF的表达与肿瘤血管形成的程度和转移性风险的增加有关。另外,VEGF诱导内皮细胞增殖,促进细胞迁移并抑制凋亡。因此,抑制VEGF信号传导消除了多种肿瘤的发展。
特异性
其他同源性: 牛(85% 序列同源性)。 大鼠(70%序列同源性)。小鼠(65% 序列同源性)。
该抗体识别N末端的VEGF 。
免疫原
对应于N末端人VEGF的KLH偶联的线性肽。
表位:N末端
应用
使用经过验证可用于WB、IH(P)的抗VEGF抗体对VEGF进行检测。
免疫组化分析:先前批次的1:400的稀释液在正常人胎盘绒毛组织中检测到VEGF。
研究子类别
生长因子 & 受体
研究类别
信号传导
质量
通过蛋白质印迹对HuVec细胞裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体可在10 µg的HuVec细胞裂解物中检测到VEGF。
目标描述
观察值〜55 kDa。 UniProtKB/Swiss-Prot P15692(VEGFA_HUMAN)条目描述了通过替代启动子使用,选择性剪接和选择性起始产生的13种亚型:亚型1(27.042 kDa)、亚型2(25.173 kDa)、亚型3(24.422 kDa)、亚型4(22.314 kDa)、亚型5(20.218 kDa)、亚型6(20.064 kDa)、亚型7(22.259 kDa)、亚型8(17.219 kDa)、亚型9(15.981 kDa)、亚型10(40.738 kDa)、亚型11(35.643 kDa)、亚型12(43.597 kDa)、亚型13(45.467 kDa)
联系
替代品:07-1376
外形
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析说明
对照
HuVec细胞裂解物
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Si-Yong Gao et al.
PloS one, 12(6), e0179248-e0179248 (2017-06-09)
Bisphosphonates related osteonecrosis of jaw (BRONJ) is a severe complication of systemic BPs administration, the mechanism of which is still unclarified. Recently, platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB) secreted by preosteoclasts was reported to promote angiogenesis and osteogenesis. This study aimed to
Jiang Huang et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 5951-5956 (2015-08-05)
Low oxygen availability is known to activate the hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) pathway, which is involved in the impairment of fracture healing. However, the role of low oxygen in fracture healing remains to be fully elucidated. In the present study, rats
Airway administration of vascular endothelial growth factor siRNAs induces transient airspace enlargement in mice.
Takahashi, Y; Izumi, Y; Kohno, M; Ikeda, E; Nomori, H
International Journal of Medical Sciences null
Chon-Kit Chou et al.
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-06-24)
Unfolded protein response (UPR) is a cytoprotective mechanism that alleviates the protein-folding burden in eukaryotic organisms. Moderate activation of UPR is required for maintaining endoplasmic reticulum (ER) homeostasis and profoundly contributes to tumorigenesis. Defects in UPR signaling are implicated in
null