Merck
所有图片(4)
主要文件
ABS2202
Sigma-Aldrich
抗-Cas9
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
SpCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
Streptococcus pyogenes, bacteria
包装
antibody small pack of 25 μg
技术
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
CRISPR相关核酸内切酶Cas9/Csn1(UniProt:Q99ZW2;又称为SpCas9,SpyCas9)由Cas9(又称为Csn1)基因(基因ID:901176)在化脓性链球菌中编码。CRISPR(规律间隔成簇短回文重复序列)是一种适应性免疫系统,可提供针对可移动遗传元件(病毒,转座因子和接合质粒)的保护。CRISPR簇包含间隔区,与先前的移动元件互补的序列和靶标入侵的核酸。Cas9具有双叶结构,具有识别叶(残基41-425)和不连续的核酸酶叶(NUC,残基1-40和453-1053);crRNA-靶DNA位于2个叶之间的通道中。NUC叶具有2个核酸内切酶结构域。NUC中不连续的RuvC样结构域切割与crRNA不互补的靶DNA,而HNH核酸酶结构域切割与crRNA互补的靶DNA。由RNA引导的DNA核酸内切酶Cas9用前间区序列邻近基序 (PAM) 切割双链DNA靶标,并与引导RNA互补。金黄色葡萄球菌的同源区域在化脓性链球菌的氨基酸序列上不紧密相关,因此该抗体不能识别该蛋白。
特异性
该兔多克隆抗体可检测化脓性链球菌中的Cas9。它靶向C末端区域18个氨基酸内的表位。该抗体不与来自金黄色葡萄球菌的Cas9反应。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于化脓性链球菌C末端区域的18个氨基酸。
表位:C端
应用
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在用Cas9从化脓性链球菌转染的HEK293细胞中检测到Cas9。
免疫细胞化学分析:1 µg/mL代表性批次在未转染的HEK293H和pCDNA3.0-Cas9转染的HEK293H中检测到Cas9。
蛋白质印迹分析:10 µg/mL代表性批次在用pCDNA3.0-Cas9转染的细胞的HEK293H细胞裂解物中检测到Cas9。
抗Cas9抗体,目录号ABS2202是靶向Cas9的高度特异性兔多克隆抗体,已被测试用于免疫细胞化学和蛋白质印迹。
研究类别
表观遗传学&核功能
质量
通过蛋白质印迹在用Cas9从化脓性链球菌转染的HEK293细胞中进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500稀释液在用Cas9从化脓性链球菌转染的HEK293细胞中检测到Cas9。
目标描述
计算值为158.44 kDa。
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1