抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PCSK1N(27344)
一般說明
ProSAAS(UniProt: Q9QXV0;也称IA-4、前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶1型抑制剂、前蛋白转化酶1抑制剂、pro-SAAS)由Pcsk1n基因(基因ID:30052)编码。ProSAAS是一个小的分泌蛋白,主要在神经和神经内分泌组织中表达,并可作为抗凝集伴侣(chaperone)。其存在仅限于脊椎动物。哺乳动物proSAAS不进行糖基化或磷酸化,但是在多对碱性残基上进行蛋白水解裂解,从而使其核心区保持完整。现已确知ProSAAS通过C末端抗体结构域(aa 219-258)与前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶抑制剂1型(PCSK1))相互作用。在神经组织中proSAAS具有神经保护作用,并且在多巴胺神经元培养物和SH-SY5Y细胞中可以消除α-突触核蛋白引起的细胞毒性。体外研究表明 proSAAS也可以剂量依赖性方式防止淀粉样β-1-42肽的纤维化,97-180残基足以使其具备抗淀粉样肽聚集的功能。研究表明Neuro2a细胞培养基中重组proSAAS的加入消除淀粉样肽1-42的神经毒性作用。
特異性
该兔多克隆抗体可检测人、小鼠和大鼠细胞中的proSAAS。它靶向N末端一半内的表位。
免疫原
His标记的重组片段,对应于鼠ProSAAS的前180个氨基酸。
應用
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在AtT-20细胞中检测到proSAAS。 (材料由马里兰大学Iris Lindberg博士提供)。
免疫荧光分析:一个代表性批次在免疫荧光应用中检测到proSAAS(Jarvela, T.S., et. al. (2016).Proc Natl Acad Sci USA.113(32):E4708-15; Hoshino, A., et. al. (2014).J Neurochem.128(3):419-30; Guest, P.C., et. al. (2002).J Endocrinol. 175(3):637-47)。
蛋白印迹分析:一个代表性批次在小鼠脑裂解液免疫沉淀的Aβ 中检测到 proSAAS(Hoshino, A., et. al. (2014).J Neurochem.128(3):419-30)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在SH-SY5Y细胞中检测到proSAAS(Jarvela, T.S., et. al. (2016).Proc Natl Acad Sci USA.113(32):E4708-15)。
免疫荧光分析:一个代表性批次在免疫荧光应用中检测到proSAAS(Jarvela, T.S., et. al. (2016).Proc Natl Acad Sci USA.113(32):E4708-15; Hoshino, A., et. al. (2014).J Neurochem.128(3):419-30; Guest, P.C., et. al. (2002).J Endocrinol. 175(3):637-47)。
蛋白印迹分析:一个代表性批次在小鼠脑裂解液免疫沉淀的Aβ 中检测到 proSAAS(Hoshino, A., et. al. (2014).J Neurochem.128(3):419-30)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在SH-SY5Y细胞中检测到proSAAS(Jarvela, T.S., et. al. (2016).Proc Natl Acad Sci USA.113(32):E4708-15)。
抗-proSAAS抗体(货号ABN2268)是靶向ProSAAS的高度特异性兔多克隆抗体,已经在免疫细胞化学、免疫荧光和蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过His标记小鼠proSAAS重组蛋白的蛋白质印迹法进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:10,000 稀释液检测到His标记小鼠proSAAS重组蛋白。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:10,000 稀释液检测到His标记小鼠proSAAS重组蛋白。
標靶描述
观察值为〜19 kDa;计算值为27.27 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
兔多克隆抗血清,含0.1%叠氮化钠。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。 处理建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
Max V McDermott et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 224, 173543-173543 (2023-03-19)
ProSAAS is one of the most abundant proteins in the brain and is processed into several smaller peptides. One of which, BigLEN, is an endogenous ligand for the G protein-coupled receptor, GPR171. Recent work in rodent models has shown that