主要文件
ABF202
Sigma-Aldrich
抗-IRF7抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Interferon regulatory factor 7, IRF7
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品ABF202监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human, mouse
技术
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... IRF7(3665)
一般描述
干扰素调节因子7(IRF7)是IRF家族的成员,具有1个IRF色氨酸五肽重复DNA结合结构域。IRF7是I型干扰素(IFN)依赖性免疫应答的关键转录调节因子,并通过与其启动子内干扰素刺激的应答元件(ISRE)结合来调节I型IFN基因(IFN-α和IFN-β)和IFN刺激的基因(ISG)的转录。IRF7在针对DNA和RNA病毒的先天免疫应答中起重要作用,并已显示可激活IFN-β(IFNB)和IFN-α(IFNA)基因,并通过病毒激活的MyD88非依赖性途径和TLR激活的MyD88依赖性途径介导其诱导。IRF7以无活性形式存在于未感染细胞的细胞质中,病毒感染后,它被IKBKE和TBK1激酶磷酸化。这导致其二聚化和核定位,在其中它可以与其他辅激活物一起激活I型IFN和ISG基因的转录。研究表明,IRF7直接或通过IRF1的诱导诱导PSMB9/LMP2表达,并可能在调节适应性免疫反应中起作用。其他证据表明,IRF7与EBV核抗原1a(EBNA1)的Q启动子(Qp)结合,并可能在EBV潜伏期的调节中起作用。另外,IRF7可激活巨噬细胞中不同的基因表达程序并调节原代巨噬细胞的抗肿瘤特性。IRF7主要在脾脏,胸腺和外周血白细胞中表达。
特异性
该抗体识别IRF7的C末端。
免疫原
KLH 偶联的线性肽,对应于人IRF7的C末端。
表位:C端
应用
免疫组化分析:5 µg/mL代表性批次在小鼠脾组织中检出IRF7。
免疫荧光分析:20 µg/mL代表性批次在小鼠脾细胞中检测到IRF7。
研究子类别
免疫信号
研究类别
炎症 & 免疫学
该抗IRF7抗体经验证可用于蛋白质印迹、免疫组化和免疫荧光检测IRF7。
质量
通过蛋白质印迹对HEK293全细胞裂解物进行评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL该抗体在HEK293全细胞裂解物中检测到IRF7。
目标描述
观察值〜51 kDa。在某些裂解物中可以出现未表征的条带。
外形
在含有PBS和高达0.1%叠氮化钠的缓冲液中的纯化兔多克隆。
抗原亲和纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析说明
对照
HEK293全细胞裂解物
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2