主要文件
ABE302
Sigma-Aldrich
抗-ATDC抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Ataxia telangiectasia group D-associated protein, tripartite motif containing protein 29
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品ABE302监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human, mouse, rat
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TRIM29(23650)
一般描述
共济失调毛细血管扩张组D互补(ATDC)蛋白,又称含三方基序的蛋白质29(TRIM29),属于TRIM蛋白家族。 研究表明,ATDC可能作为一种转录调控因子参与癌变和/或分化。 ATDC基因位于11q23,在许多癌症中观察到杂合性缺失;ATDC低表达在乳腺癌和前列腺癌中已有报告。 ATDC也可补足共济失调毛细血管扩张表型的放射敏感性缺陷。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人ATDC的氨基酸565至595的区域。
应用
免疫沉淀分析: 一个代表性批次已在一个独立实验室中进行了IP测试。(Yuan, Z., et al. (2010).J Biol Chem. 285(50):39329-39338.)
抗-ATDC抗体是一种兔多克隆抗体,可用于检测ATDC(也称共济失调毛细血管扩张组D相关蛋白)&已在WB&IP中进行验证。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
质量
通过蛋白质印迹法在RAW 264.7细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10 µg RAW 264.7细胞裂解物中检测到ATDC。
目标描述
观测值〜66 kDa
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
RAW 264.7细胞裂解液
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1