主要文件
ABE1387
Sigma-Aldrich
抗-核因子1/C抗体
serum, from rabbit
别名:
Nuclear factor 1 C-type, NF1-C, CCAAT-box-binding transcription factor, CCAAT-box-binding transcription factor, CTF, Nuclear factor I/C, NF-I/C, NFI-C, TGGCA-binding protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品ABE1387监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
mouse, rat, human
技术
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NFIC(4782)
一般描述
通过进化,真核细胞已经掺入了许多病毒启动子元件,并将它们作为其自身基因调控元件的一部分掺入。核因子1/C最初被认为是结合2型腺病毒复制起点的转录因子。核因子1/C属于真核DNA复制和转录因子的CTF/NF-I家族,在调节许多细胞发育系统(例如牙齿发育以及多种TGF-β1信号介导的途径系统)的表达中很重要。
特异性
识别核因子1/C的多种亚型
免疫原
对应于全长人NFIC的重组蛋白。
表位:C端
应用
染色质免疫沉淀分析(ChIP):据报告,该抗体的代表性批次在ChIP中起作用。参见Hebbar, P.B., and Archer, T.K.(2007), Vicent G.P. et al. (2010), and Brun, M., et al. (2013).
电泳迁移率变动分析(EMSA):据报告,该抗体的代表性批次在EMSA中起作用。参见Johansson E.M., et al. (2003) and Kannius-Janson, M., et al. (2002)。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
该抗核因子1/C抗体经验证可用于蛋白质印迹和染色质免疫沉淀(ChIP)以及电泳迁移率变动分析,以检测核因子1/C。
质量
通过蛋白质印迹对U251细胞裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1000稀释液在U251细胞裂解物中检测到约45-55 kDa的NFIC亚型。
目标描述
观察值〜45-55 kDa
外形
兔多克隆血清,含0.05%叠氮化钠。
未纯化
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Namrata Rastogi et al.
Leukemia, 37(2), 276-287 (2022-12-27)
Nuclear factor I-C (NFIC) belongs to a family of NFI transcription factors that binds to DNA through CAATT-boxes and are involved in cellular differentiation and stem cell maintenance. Here we show NFIC protein is significantly overexpressed in 69% of acute
Megan Beetch et al.
Molecular nutrition & food research, 63(19), e1801386-e1801386 (2019-07-22)
Loci-specific increase in DNA methylation occurs in cancer and may underlie gene silencing. It is investigated whether dietary stilbenoids, resveratrol, and pterostilbene exert time-dependent effects on DNA methylation patterns and specifically methylation-silenced tumor suppressor genes in breast cancer cells. Following