主要文件
AB5630P
Sigma-Aldrich
抗钙敏感受体抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
CaSR
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CASR(846)
特异性
可识别钙敏感受体(CaSR)
免疫原
由人CaSR C末端附近的20个氨基酸组成的肽。免疫原序列在大鼠和小鼠中90%保守,在牛中85%保守。
应用
研究子类别
信号传导神经科学
神经递质 & 受体
研究类别
神经科学
蛋白质印迹:使用ECL为1-10μg/mL
ELISA:0.5-1 μg/mL,每孔使用1 μg/mL 对照肽(货号AG359)。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
该抗钙敏感受体抗体经过验证可用在 ELISA、WB中检测钙敏感受体。
外形
亲和纯化的免疫球蛋白。 溶于含0.1%BSA的PBS的液体。
储存及稳定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。 应避免反复冻/融循环。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Nazih L Nakhoul et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 318(1), G144-G161 (2019-11-12)
Calcium-sensing receptor (CaSR) is the molecular sensor by which cells respond to small changes in extracellular Ca2+ concentrations. CaSR has been reported to play a role in glandular and fluid secretion in the gastrointestinal tract and to regulate differentiation and