主要文件
AB3244
Sigma-Aldrich
抗GLP-1(7-36)抗体,CT胺反应性
serum, Chemicon®
别名:
Glucagon-like peptide-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品AB3244监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
请勿与下列物质发生反应
guinea pig
种属反应性(根据同源性预测)
mammals
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GCG(2641)
特异性
胰高血糖素样肽-1(7-36)酰胺(GLP-1),C末端反应性。与GLP-1(1-36)酰胺完全交叉反应,但与未酰胺化形式GLP-1(7-37)和GLP-1(1-37)或其他相关肽(例如hGLP-2、胰高血糖素、hGIP和VIP)的交叉反应性为<0.1%。
物种反应性:大多数哺乳动物物种。GLP-1在所研究的全部哺乳动物物种中是相同的,除了豚鼠及其可能的南美啮齿动物亲属。
免疫原
全合成肽。
表位:C末端酰胺反应性
应用
RIA:1:300,000。对于GLP-1(7-36)酰胺,Ka=0.8 x 10E12 l/mol。检测限0.1 fmol/管,95%置信限。
EIA(捕获)。检测限1.5 pmol/升。
注意:血浆样品需要提取RIA,但不需要提取三明治EIA。最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗GLP-1(7-36)抗体,C末端酰胺反应性可检测GLP-1(7-36)水平&已发表&经验证可用于ELISA、RIA。
研究子类别
代谢激素 & 受体
研究类别
代谢
外形
兔血清,稀释。 含0.05%叠氮化钠的PBS液体。
储存及稳定性
以未稀释的等分试样在-20°C下冷冻保存长达6 个月。应避免反复冻/融循环。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Leah Randles et al.
The Journal of biological chemistry, 291(16), 8773-8783 (2016-02-26)
Recently, we reported that bisbenzylidine piperidone RA190 adducts to Cys-88 of the proteasome ubiquitin receptor hRpn13, triggering accumulation of ubiquitinated proteins and endoplasmic reticulum stress-related apoptosis in various cancer cell lines. hRpn13 contains an N-terminal pleckstrin-like receptor for ubiquitin domain