Merck
所有图片(4)
文件
AB3080
Sigma-Aldrich
抗绿色荧光蛋白抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
GFP, eGFP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
vertebrates
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
来自维多利亚多管发光水母(Aequorea victoria)的绿色荧光蛋白(GFP)可用作荧光指示剂,用于监测各种细胞系统(包括活生物体和固定组织)中的基因表达。与其他生物发光报告基因不同,GFP在没有底物、辅因子或其他内在或外在蛋白质的情况下发出荧光。纯化的GFP是一种27 kDa的单体,由238个氨基酸组成,当被蓝色或紫外线激发时会发出绿色荧光(最大发射波长为509 nm)。
特異性
AB3080是针对来自维多利亚多管发光水母的高度纯化的天然GFP制成的。它与天然和重组来源的GFP反应。尽管其他针对GFP的商业抗体通常显示出与大肠埃希菌的强反应性,但AB3080 GFP抗体已通过蛋白A色谱法纯化,然后对整个大肠埃希菌BL21菌株细胞进行了广泛吸附,从而使它们与大肠埃希菌的交叉反应性降至最低。
免疫原
来自维多利亚多管发光水母的高度纯化的天然GFP。
應用
研究子类别
表位标签
研究类别
表位标签 & 一般用途
蛋白质印迹:
一个先前批次该抗体已被用于蛋白质印迹中。
ELISA:
先前批次的1:2000-1:10,000稀释液用于酶联免疫吸附试验。
注:尽管AB3080已被吸附到大肠埃希菌蛋白上,但大多数二抗却没有。为了减少来自二抗的大肠埃希菌反应性的可能性,我们建议在间接检测系统中使用Millipore’高度纯化的二抗。
免疫细胞化学:
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
该抗绿色荧光蛋白抗体经验证可用于ELISA、IC、IH、WB检测绿色荧光蛋白。
品質
通过免疫细胞化学对RENCX细胞进行常规评估。
免疫细胞化学分析:使用这批抗GFP兔pAB(红色)对RENCX组成型表达的GFP进行共聚焦荧光分析。绿色表示表达的GFP。
標靶描述
GFP为27 kDa,取决于所检测到的融合蛋白的分子量。
外觀
在含0.01%叠氮化钠的10 mM Tris缓冲液(pH值7.2)中的纯化兔多克隆IgG。
形式:纯化
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20ºC 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
细胞中表达的GFP融合蛋白
RENCX细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Aosa Kamezaki et al.
Scientific reports, 6, 28873-28873 (2016-07-02)
Neuregulin1 (NRG1) plays diverse developmental roles and is likely involved in several neurological disorders including schizophrenia. The transmembrane NRG1 protein is proteolytically cleaved and released as a soluble ligand for ErbB receptors. Such post-translational processing, referred to as 'ectodomain shedding'
Induction of spine growth and synapse formation by regulation of the spine actin cytoskeleton.
Zito, K; Knott, G; Shepherd, GM; Shenolikar, S; Svoboda, K
Neuron null
Subha Karumuthil-Melethil et al.
Human gene therapy, 27(7), 509-521 (2016-05-21)
GM2 gangliosidosis is a family of three genetic neurodegenerative disorders caused by the accumulation of GM2 ganglioside (GM2) in neuronal tissue. Two of these are due to the deficiency of the heterodimeric (α-β), "A" isoenzyme of lysosomal β-hexosaminidase (HexA). Mutations
A Shaw et al.
Oncogene, 28(50), 4480-4490 (2009-09-29)
The Hedgehog (Hh) pathway contributes to prostate cancer growth and progression. The presence of robust Sonic Hedgehog (Shh) expression in both normal prostate and localized cancer challenged us to explain the unique growth-promoting effect in cancer. We show here that
Targeted ablation and reorganization of the principal preplate neurons and their neuroblasts identified by golli promoter transgene expression in the neocortex of mice.
Xie, YY; Jacobs, E; Fisher, R
ASN Neuro null