主要文件
AB15508
Sigma-Aldrich
抗铁调节蛋白2抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
IRP-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品AB15508监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
mouse, human, rat
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... IREB2(3658)
一般描述
铁调节蛋白(IRP-1 和 IRP-2)是胞质mRNA结合蛋白,通过调节铁蛋白、Tfrs以及位于5′-UTR的含铁响应性元件的其它蛋白,控制胞内铁水平。在铁饥饿时,IRP以高亲和力结合IRE。 IRP与铁蛋白 IRE的结合抑制其转录。但是,当细胞的铁充足时,IRP失去结合IRE的能力,使得铁蛋白高效翻译,并降低Tfr mRNA 的半衰期。尽管IRP1和 IRP-2 具有显著的蛋白序列同源性,它们的组织分布和调节模式却不同。IRP-2/IRE-BP2(大鼠/人963 aa)比IRP-1 的丰度较低,并缺乏乌头酸酶活性。它的N端具有独特的73-aa插入序列。在高水平铁的情况下, IRP-2被快速靶向,实现了蛋白酶体介导的降解。尽管 IRP结合共有IRE,研究显示IRP-2 也可以识别一个专有的IRE子集(IRE subset)。
特异性
免疫原序列在人、大鼠和小鼠IRP-2.中是100%保守的。
铁调节蛋白2(IRP-2)。免疫原序列与 IRP-1没有显著同源性。
免疫原
人/大鼠/小鼠IRP-2 N末端附近的合成肽。
应用
使用经验证可用于ELISA &WB的抗铁调节蛋白2抗体检测调节蛋白2。
外形
形式:纯化
溶于含0.1%BSA和0.05%叠氮化钠的PBS的液体。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Aging-related changes in the iron status of skeletal muscle.
DeRuisseau, KC; Park, YM; DeRuisseau, LR; Cowley, PM; Fazen, CH; Doyle, RP
Experimental Gerontology null
Gurugirijha Rathnasamy et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(49), 17982-17995 (2011-12-14)
This study was aimed to examine the role of iron in causing periventricular white matter (PWM) damage following a hypoxic injury in the developing brain. Along with iron, the expression of iron regulatory proteins (IRPs) and transferrin receptor (TfR), which