主要文件
AAWG04700
Millipore
MF-Millipore 膜过滤装置, 0.8 µm 孔径,网格
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
别名:
MCE膜过滤器,孔径0.8 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品AAWG04700监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
质量水平
描述
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
MF-Millipore
Millipore
参数
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
47 mm
过滤器直径
47 mm
厚度
150 μm
重量萃取物
4%
颜色
white
折射率
n/D 1.51
基质
MF-Millipore
孔径
0.8 μm pore size
82 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡点
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
-具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
-可与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法相容
滤器编码:AAWG
应用
  • 空气监测
  • 颗粒监测
  • 颗粒去除
  • 生物测定
  • 微塑料
法律信息
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3