主要文件
96100054
Millipore
Vantage L Tube Kit 500 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
eCl@ss:
32011301
价格与库存信息目前不能提供
制造商/商品名称
Vantage
质量水平
技术
protein purification: suitable
长度
50 cm (19.7 in.)
直径
4.4 cm (1.7 in.)