主要文件
96100053
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
eCl@ss:
32011301
价格与库存信息目前不能提供
制造商/商品名称
Vantage
技术
protein purification: suitable
长度
24.9 cm (9.8 in.)
直径
4.4 cm (1.7 in.)