96100041
1 of 10
Sigma-Aldrich
152463
2-甲基-2-丁醇
Supelco
48417
苊-d10 溶液
900020
己二腈
8.52025
Fmoc-Cit-OH
112267
丙酸丙酯
22035-U
堵头,Swagelok®
S5567
SP600125
569223-U
Discovery® C18 高效液相色谱柱
S368954
5-ETHYL-2-NONANOL
S405477
2-CYCLOHEXYLIDENEBUTYRIC ACID
Vantage
protein purification: suitable
24.9 cm (9.8 in.)
1.1 cm (0.4 in.)
生物工艺色谱柱_VANTAGE®柱_QUIKSCALE® 可缩放柱-默克生命科学